Learn More
N-acetil-3-acetoxiindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-3-acetoxyindole |
| CAS | 16800-67-2 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO3/c1-8(14)13-7-12(16-9(2)15)10-5-3-4-6-11(10)13/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)Oc1cn(C(=O)C)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (1-acetilindol-3-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 217.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0739 |