Learn More
N-acetil-3-acetoxi-5-fenilpirrol, TRC
Código de producto. 30326514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326514 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30326514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16803025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-3-acetoxy-5-phenylpyrrole
CAS 100750-39-8
Fórmula molecular C14 H13 N O3
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13NO3/c1-10(16)15-9-13(18-11(2)17)8-14(15)12-6-4-3-5-7-12/h3-9H,1-2H3
SMILES CC(=O)Oc1cc(c2ccccc2)n(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de (1-acetil-5-fenilpirrol-3-ilo)
Peso molecular (g/mol) 243.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0895