Learn More
(+)-N-acetil 3,4,4a,5,6,10b-hexahidro-2H-nafto[1,2-b][1,4]oxazina-9-ol triisopropilsilil éter, TRC
Código de producto. 30317317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317317 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30317317 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1782752.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-N-Acetyl 3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-2H-naphtho[1,2-b][1,4]
CAS 1034706-81-4
Fórmula molecular C23 H37 N O3 Si
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H37NO3Si/c1-15(2)28(16(3)4,17(5)6)27-20-10-8-19-9-11-22-23(21(19)14-20)26-13-12-24(22)18(7)25/h8,10,14-17,22-23H,9,11-13H2,1-7H3/t22-,23-/m1/s1
SMILES CC(C)[Si](Oc1ccc2CC[C@@H]3[C@H](OCCN3C(=O)C)c2c1)(C(C)C)C(C)C
Nombre IUPAC 1-[(4aR,10bR)-9-tri(propan-2-il)sililoxi-2,3,4a,5,6,10b-hexahidrobenzo[h][1,4]benzoxazin-4-il]etanona
Peso molecular (g/mol) 403.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.2543