Learn More
Éster metílico del ácido N-acetil-2-O-bencil-neuramínico, 85 %, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-2-O-benzyl-neuraminic Acid Methyl Ester |
| CAS | 57777-97-6 |
| Fórmula molecular | C19H27NO9 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Benzyl 5-(Acetylamino)-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulopyranosidonic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27NO9/c1-11(22)20-15-13(23)8-19(18(26)27-2,28-10-12-6-4-3-5-7-12)29-17(15)16(25)14(24)9-21/h3-7,13-17,21,23-25H,8-10H2,1-2H3,(H,20,22)/t13-,14-,15+,16+,17+,19+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@]1(C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)CO)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (2R,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-hidroxi-2-fenilmetoxi-6-[(1R,2S)-1,2,3-trihidroxipropil]oxano-2-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 413.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 413.1686 |