Learn More
N-acetil-2-naftilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-2-naphthylamine |
| CAS | 581-97-5 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Acetamide, N-2-naphthalenyl-, Acetamide, N-2-naphthyl- (6CI,7CI,8CI), N-2-Naphthalenylacetamide, 2-Acetamidonaphthalene, N-(2-Naphthyl)acetamide, N-Acetyl-2-naphthylamine, N-Acetyl-β-naphthylamine, NSC 3104, β-Acetonaphthalide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO/c1-9(14)13-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | N-naftalen-2-ilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 185.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0841 |