Learn More
N-acetil-2-amino-5-fenilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-2-amino-5-phenylpyridine |
| CAS | 96721-83-4 |
| Fórmula molecular | C13 H12 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N2O/c1-10(16)15-13-8-7-12(9-14-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3,(H,14,15,16) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cn1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-(5-fenilpiridin-2-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 212.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.095 |