Learn More
Sal sódica del ácido N-acetil-2,3-deshidro-2-desoxineuramínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-2,3-dehydro-2-deoxyneuraminic Acid, Sodium Salt |
| CAS | 209977-53-7 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N O8 . Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO8.Na/c1-4(14)12-8-5(15)2-7(11(18)19)20-10(8)9(17)6(16)3-13;/h2,5-6,8-10,13,15-17H,3H2,1H3,(H,12,14)(H,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,8+,9+,10+;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C=C(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;(2R,3R,4S)-3-acetamido-4-hidroxi-2-[(1R,2R)-1,2,3-trihidroxipropil]-3,4-dihidro-2H-piran-6-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 313.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.0774 |