Learn More
N-acetil-1,3-propanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-1,3-propanediamine |
| CAS | 4078-13-1 |
| Fórmula molecular | C5H12N2O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Amino-3-acetamidopropane, 3-(Acetylamino)propylamine, N-(3-Aminopropyl)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O/c1-5(8)7-4-2-3-6/h2-4,6H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(=O)NCCCN |
| Nombre IUPAC | N-(3-aminopropil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.095 |