Learn More
N-acetoxisuccinimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetoxysuccinimide |
| CAS | 14464-29-0 |
| Fórmula molecular | C6H7NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO4/c1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de (2,5-dioxopirrolidin-1-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 157.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0375 |