Learn More
Cloruro de N-acetonilpiridinio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468636 25 g 25 g
11458636 5 g 5 g
11478636 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16015.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42508-60-1 | C8H10ClNO | 171.62 g/mol
N-Acetonylpyridinium chloride is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el cloruro de N-acetonilpiridinio se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
soluble en agua.
Notas
mantenga el recipiente bien cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenénese bajo gas inerte seco. Es higroscópico por naturaleza. Proteger del agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42508-60-1
Fórmula molecular C8H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 171.62
Número MDL MFCD00031949
Clave InChI JHYYWKUENNZTMD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-acetonylpyridinium chloride, n-acetonylpyridinium chloride, 1-2-oxopropyl pyridinium chloride, 1-2-oxopropyl pyridin-1-ium chloride, acmc-209jpw, 1-acetonylpyridiniumchloride, 1-pyridin-1-ium-1-ylpropan-2-one chloride, 1-2-oxopropyl-2h-pyridin-2-ylium chloride
PubChem CID 2734121
SMILES [Cl-].CC(=O)C[N+]1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetonylpyridinium chloride
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC 1-piridin-1-io-1-ilpropan-2-ona; cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.63
Porcentaje de pureza 97%