Learn More
N-Acetal Bromoprida, TRC
Código de producto. 30133873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133873 50 mg 50 miligramos
17934095 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17110050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94135-22-5
Fórmula molecular C16H24BrN3O3
Peso molecular (g/mol) 386.28
Sinónimo 4-(Acetylamino)-5-bromo-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxy-benzamide, Bromopride Impurity A
Nombre IUPAC 4-acetamido-5-bromo-N-[2-(dietilamino)etilo]-2-metoxibenzamida
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Br)c(NC(=O)C)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetal Bromopride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24BrN3O3/c1-5-20(6-2)8-7-18-16(22)12-9-13(17)14(19-11(3)21)10-15(12)23-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,18,22)(H,19,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.1001