Learn More
Diclorhidrato de Na-metilhistamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-alpha-Methylhistamine Dihydrochloride |
| CAS | 16503-22-3 |
| Fórmula molecular | C6H11N3 .2HCl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-Methylhistamine Dihydrochloride, 2-(1H-Imidazol-5-yl)-N-methylethanamine Dihydrochloride, 4-[2-(Methylamino)ethyl]-imidazole Dihydrochloride, N-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11N3.2ClH/c1-7-3-2-6-4-8-5-9-6;;/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CNCCc1cnc[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-(1H-imidazol-5-il)-N-metiletanamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 198.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0487 |