Learn More
N-[(9H-fluoren-9-ilmetoxi)carbonil]-N-metil-L-aloisoleucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-L-alloisoleucine |
| CAS | 1821797-58-3 |
| Fórmula molecular | C22 H25 N O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25NO4/c1-4-14(2)20(21(24)25)23(3)22(26)27-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,4,13H2,1-3H3,(H,24,25)/t14-,20+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3R)-2-[9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonil(metil)amino]-3-metil-pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 367.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 367.1784 |