Learn More
N-[(9H-Flúre-9-ilmetoxi)carbonil]-N-metil-D-triptófano, TRC
Código de producto. 30389442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30389442 250 mg -
30389114 50 mg -
30391493 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF547355250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1070774-51-4
Fórmula molecular C27 H24 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 440.49
Sinónimo N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-D-tryptophan
Nombre IUPAC (2R)-2-[9H-flúor-9-ilmetoxicarbonil(metil)amino]-3-(1H-indol-3-il)ácido propanoico
SMILES CN([C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O)C(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-methyl-D-tryptophan
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H24N2O4/c1-29(25(26(30)31)14-17-15-28-24-13-7-6-8-18(17)24)27(32)33-16-23-21-11-4-2-9-19(21)20-10-3-5-12-22(20)23/h2-13,15,23,25,28H,14,16H2,1H3,(H,30,31)/t25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.1736