Learn More
N-[(9H-fluoren-9-ilmetoxi)carbonil]-2,6-dimetil-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-2,6-dimethyl-L-tyrosine |
| CAS | 206060-54-0 |
| Fórmula molecular | C26H25NO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Fmoc-L-(2,6-di-Me)Tyr-OH |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H25NO5/c1-15-11-17(28)12-16(2)22(15)13-24(25(29)30)27-26(31)32-14-23-20-9-5-3-7-18(20)19-8-4-6-10-21(19)23/h3-12,23-24,28H,13-14H2,1-2H3,(H,27,31)(H,29,30)/t24-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1cc(O)cc(C)c1C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3c4ccccc24)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(4-hidroxi-2,6-dimetilfenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 431.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.1733 |