Learn More
N-(9H-Fluoren-2-ilmetoxicarboniloxi)succinimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10792495 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10792495 25 g Frasco de vidrio 25 g
10606544 1 g Frasco de vidrio 1 g
10781891 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10792495 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 243100250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 82911-69-1 | C19H15NO5 | 337.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82911-69-1
Fórmula molecular C19H15NO5
Peso molecular (g/mol) 337.29
Número MDL MFCD00010733
Clave InChI WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide
PubChem CID 134122
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 9H-fluoren-9-ilmetil carbonato
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(9H-Fluoren-2-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 145.0°C to 153.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo microfino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(9H-Fluoren-2-ylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.