Learn More
Ácido N,9-O-Diacetilneuramínico, TRC
Código de producto. 30384644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30384644 10 mg
30383688 25 mg
30377276 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45448310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55717-54-9
Fórmula molecular C13H21NO10
Peso molecular (g/mol) 351.31
Sinónimo 9-O-Acetyl-N-acetylneuraminic Acid, N-Acetyl-9-O-acetylneuraminic Acid, 9-Acetate-5-(acetylamino)-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic Acid
SMILES CC(=O)N[C@H]([C@@H](O)CC(=O)C(=O)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,9-O-Diacetylneuraminic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NO10/c1-5(15)14-9-7(17)3-13(22,12(20)21)24-11(9)10(19)8(18)4-23-6(2)16/h7-11,17-19,22H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15)(H,20,21)/t7-,8+,9+,10+,11+,13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1165