Learn More
N-(9-Fluorenilmetoxicarboniloxi)succinimida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484514 1 g 1 g
11494514 5 g 5 g
11404524 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484514 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13143.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 82911-69-1 | C19H15NO5 | 337.331 g/mol
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide is the most efficient reagent for the selective preparation of N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl) derivatives of hydroxy-amino acids. Dipeptide formation is lower than with the chloroformate, Fmoc-Cl. It is also employed in the synthesis of glycopeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-(9-fluorenilmetoxicarboniloxi)succinimida es el reactivo más eficiente para la preparación selectiva de derivados N-(9-fluorenilmetoxicarbonil) de hidroxiaminoácidos. La formación de dipéptidos es menor que con el cloroformiato, Fmoc-Cl. También se emplea en la síntesis de glicopéptidos.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y dimetilformamida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82911-69-1
Fórmula molecular C19H15NO5
Peso molecular (g/mol) 337.331
Número MDL MFCD00010733
Clave InChI WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fmoc-osu, n-9-fluorenylmethoxycarbonyloxy succinimide, fmoc-onsu, 9-fluorenylmethyl succinimidyl carbonate, fmoc n-hydroxysuccinimide ester, 9h-fluoren-9-yl methyl 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, 9-fluorenylmethyl n-succinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethylsuccinimidyl carbonate, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-hydroxysuccinimide
PubChem CID 134122
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidin-1-il) 9H-fluoren-9-ilmetil carbonato
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Punto de fusión 150°C to 153°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Beilstein 3569540
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.34
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide