Learn More
N-(9-((2R,3R,4R,5R)-5-((Bis(4-metoxifenil)(fenil)metoxi)metil)-4-hidroxi-3-metoxitetrahidrofuran-2-il)-9H-purin-6-il)benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(9-((2R,3R,4R,5R)-5-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-hydroxy-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-yl)benzamide |
| CAS | 110764-72-2 |
| Fórmula molecular | C39 H37 N5 O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-(9-((2R,3R,4R,5R)-5-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-hydroxy-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-yl)benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H37N5O7/c1-47-29-18-14-27(15-19-29)39(26-12-8-5-9-13-26,28-16-20-30(48-2)21-17-28)50-22-31-33(45)34(49-3)38(51-31)44-24-42-32-35(40-23-41-36(32)44)43-37(46)25-10-6-4-7-11-25/h4-21,23-24,31,33-34,38,45H,22H2,1-3H3,(H,40,41,43,46)/t31-,33-,34-,38-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6c(NC(=O)c7ccccc7)ncnc56 |
| Nombre IUPAC | N-[9-[(2R,3R,4R,5R)-5-[[bis(4-metoxifenil)-fenilmetoxi]metil]-4-hidroxi-3-metoxioxolan-2-il]purin-6-il]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 687.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 687.269 |