Learn More
N-[9-[(2R)-2-hidroxipropil]-9H-purin-6-il]benzamida, Mikromol™
Código de producto. 30051195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051195 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051195 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1329.140025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[9-[(2R)-2-hidroxipropil]-9H-purin-6-il]benzamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[9-[(2R)-2-Hydroxypropyl]-9H-purin-6-yl]benzamide
CAS 160616-03-5
Nombres de analitos o componentes N-[9-[(2R)-2-Hydroxypropyl]-9H-purin-6-yl]benzamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H15 N5 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzamide, N-[9-[(2R)-2-hydroxypropyl]-9H-purin-6-yl]-, Benzamide, N-[9-(2-hydroxypropyl)-9H-purin-6-yl]-, (R)-
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N5O2/c1-10(21)7-20-9-18-12-13(16-8-17-14(12)20)19-15(22)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,8-10,21H,7H2,1H3,(H,16,17,19,22)/t10-/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)Cn1cnc2c(NC(=O)c3ccccc3)ncnc12
Nombre IUPAC N-[9-[(2R)-2-hidroxipropil]purin-6-il]benzamida
Peso molecular (g/mol) 297.3119
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.1226 g/mol