Learn More
N-[9-[(2-hidroxietoxi)-metil]-6-oxo-6,9-dihidro-1H-purin-2-il]acetamida, Mikromol™
Código de producto. 17923476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17923476 100 mg 100 miligramos
17920896 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17923476 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0061.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[9-[(2-hidroxietoxi)-metil]-6-oxo-6,9-dihidro-1H-purin-2-il]acetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl]acetamide
CAS 110104-37-5
Nombres de analitos o componentes N-[9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl]acetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N5 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Aciclovir Imp. F (EP), Acyclovir USP Related Compound F, Acyclovir USP RC F, N-[9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl]acetamide, Acyclovir Related Compound F, Aciclovir Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(17)12-10-13-8-7(9(18)14-10)11-4-15(8)5-19-3-2-16/h4,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14,17,18)
SMILES CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
Nombre IUPAC N-[9-(2-hidroxietoximetil)-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 267.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0968 g/mol