Learn More
N-[9-[(2-hidroxietoxi)-metil]-6-oxo-6,9-dihidro-1H-purin-2-il]acetamida, Mikromol™
Descripción
N-[9-[(2-hidroxietoxi)-metil]-6-oxo-6,9-dihidro-1H-purin-2-il]acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl]acetamide |
| CAS | 110104-37-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl]acetamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H13 N5 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Aciclovir Imp. F (EP), Acyclovir USP Related Compound F, Acyclovir USP RC F, N-[9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-2-yl]acetamide, Acyclovir Related Compound F, Aciclovir Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(17)12-10-13-8-7(9(18)14-10)11-4-15(8)5-19-3-2-16/h4,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14,17,18) |
| SMILES | CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | N-[9-(2-hidroxietoximetil)-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamida |
| Mostrar más |