Learn More
N-[9-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamida (N-acetato de ganciclovir), Mikromol™
Descripción
N-[9-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamida (N-acetato de ganciclovir)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[9-[(2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide |
| CAS | 84245-12-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[9-[(2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy)methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H15 N5 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Acetamide, N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]-, N-[6,9-Dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide, N-[9-[[2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide, Ganciclovir N-Acetate, N-Acetylganciclovir |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15N5O5/c1-6(19)13-11-14-9-8(10(20)15-11)12-4-16(9)5-21-7(2-17)3-18/h4,7,17-18H,2-3,5H2,1H3,(H2,13,14,15,19,20) |
| SMILES | CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | N-[9-(1,3-dihidroxipropan-2-iloximetil)-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamida |
| Mostrar más |