Learn More
N-[(7S,7bR,10aS)-1,2,3,9-Tetrametoxi-8-oxo-5,6,7,7b,8,10a-hexahidrobenzo[a]ciclopenta[3,4]ciclobuta[1,2-c]ciclohepten-7-il]acetamida (beta-Lumicolchicina), Mikromol™
Descripción
N-[(7S,7bR,10aS)-1,2,3,9-Tetrametoxi-8-oxo-5,6,7,7b,8,10a-hexahidrobenzo[a]ciclopenta[3,4]ciclobuta[1,2-c]ciclohepten-7-il]acetamida (beta-Lumicolchicina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | beta-Lumicolchicine |
| CAS | 6901-13-9 |
| Nombres de analitos o componentes | beta-Lumicolchicine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22 H25 N O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-[(7S,7bR,10aS)-1,2,3,9-Tetramethoxy-8-oxo-5,6,7,7b,8,10a-hexahydrobenzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl]acetamide, Colchicine Imp. C (EP), N-[(7S,7bR,10aS)-1,2,3,9-Tetramethoxy-8-oxo-5,6,7,7b,8,10a-hexahydrobenzo-[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl]acetamide, N-[(7S,7bR,10aS)-5,6,7,7b,8,10a-Hexahydro-1,2,3,9-tetramethoxy-8-oxobenzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl]acetamide, [7S-(7.alpha.,7bbeta,10abeta)]-N-(5,6,7,7b,8,10a-Hexahydro-1,2,3,9-tetramethoxy-8-oxobenzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl)acetamide, beta-Lumicolchicine, Benzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cycloheptene, acetamide deriv., (−)-beta-Lumicolchicine, Lumicolchicine, NSC 221661, NSC 56233, beta-Lumi-(−)-colchicine, Colchicine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25NO6/c1-10(24)23-13-7-6-11-8-15(27-3)21(28-4)22(29-5)16(11)17-12-9-14(26-2)20(25)18(12)19(13)17/h8-9,12-13,18H,6-7H2,1-5H3,(H,23,24)/t12-,13+,18-/m1/s1 |
| SMILES | COC1=C[C@H]2[C@@H](C1=O)C3=C2c4c(CC[C@@H]3NC(=O)C)cc(OC)c(OC)c4OC |
| Nombre IUPAC | N-[(7S,7bR,10aS)-1,2,3,9-Tetrametoxi-8-oxo-5,6,7,7b,8,10a-hexahidrobenzo-[a]ciclopenta[3,4]ciclobuta[1,2-c]ciclohepten-7-il]acetamida |
| Mostrar más |