Learn More
N-[(7S,12aRa)-10-hidroxi-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-5,6,7,9-tetrahidrobenzo[a]heptalen-7-il]acetamida (colchiceína), Mikromol™
Descripción
N-[(7S,12aRa)-10-hidroxi-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-5,6,7,9-tetrahidrobenzo[a]heptalen-7-il]acetamida (colchiceína)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(7S,12aRa)-10-Hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide (Colchiceine) |
| CAS | 477-27-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-[(7S,12aRa)-10-Hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide (Colchiceine) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H23 N O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Colchicine Imp. F (EP), N-[(7S,12aRa)-10-Hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]acetamide, N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-acetamide, (S)-N-(5,6,7,9-tetrahydro-10-hydroxy-1,2,3-trimethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)-acetamide, Colchiceine, Benzo[a]heptalene, acetamide deriv., NSC 33411, O10-Demethylcolchicine, Colchicine Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO6/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-18(26-2)20(27-3)21(28-4)19(12)13-6-8-16(24)17(25)10-14(13)15/h6,8-10,15H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)(H,24,25)/t15-/m0/s1 |
| SMILES | COc1cc2CC[C@H](NC(=O)C)C3=CC(=O)C(=CC=C3c2c(OC)c1OC)O |
| Nombre IUPAC | N-[(7S)-10-hidroxi-1,2,3-trimetoxi-9-oxo-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-7-il]acetamida |
| Mostrar más |