Learn More
N-(7-Oxa-9,9,9-trifluoronil)desoxinojirimicina, TRC
Código de producto. 30424972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424972 10 mg
30419461 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO84515010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383417-50-3
Fórmula molecular C14 H26 F3 N O5
Peso molecular (g/mol) 345.36
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5S)-2-(hidroximetil)-1-[6-(2,2,2-trifluoroetoxi)hexil]piperidina-3,4,5-triol
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CN1CCCCCCOCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(7-Oxa-9,9,9-trifluorononyl)deoxynojirimycin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H26F3NO5/c15-14(16,17)9-23-6-4-2-1-3-5-18-7-11(20)13(22)12(21)10(18)8-19/h10-13,19-22H,1-9H2/t10-,11+,12-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1763