Learn More
Sal sódica de N-(7-hidroxi-4-metil-2-oxo-2H-1-benzopiran-6-il)hexadecanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-6-yl)hexadecanamide Sodium Salt |
| CAS | 113808-19-8 |
| Fórmula molecular | C26H38NNaO4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-(7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-6-yl)hexadecanamide Monosodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H39NO4.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-25(29)27-22-18-21-20(2)17-26(30)31-24(21)19-23(22)28;/h17-19,28H,3-16H2,1-2H3,(H,27,29);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Nc1cc2C(=CC(=O)Oc2cc1[O-])C |
| Nombre IUPAC | sodio;6-(hexadecanoilamino)-4-metil-2-oxocromen-7-olato |
| Peso molecular (g/mol) | 451.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 451.2699 |