Learn More
N-(6-Fenilhexil)-5-cloro-1-naftalenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30427581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427581 25 mg
30424841 5 mg
30416010 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33000025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102649-78-5
Fórmula molecular C22 H24 Cl N O2 S
Peso molecular (g/mol) 401.95
Nombre IUPAC 5-cloro-N-(6-fenilhexil)naftaleno-1-sulfonamida
SMILES Clc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCCCCCCc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(6-Phenylhexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24ClNO2S/c23-21-15-8-14-20-19(21)13-9-16-22(20)27(25,26)24-17-7-2-1-4-10-18-11-5-3-6-12-18/h3,5-6,8-9,11-16,24H,1-2,4,7,10,17H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.1216