Learn More
N-(6-Metil-2-piridil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15486767 1 g 1 g
15496767 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33884.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 49600-34-2 | C7H9N3S | 167.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49600-34-2
Fórmula molecular C7H9N3S
Peso molecular (g/mol) 167.23
Número MDL MFCD00462739
Clave InChI LEWSYNYKTYXRHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-methyl-pyridin-2-yl-thiourea, 6-methylpyridin-2-yl thiourea, n-6-methylpyridin-2-yl thiourea, 1-6-methylpyridin-2-yl thiourea, thiourea, 6-methyl-2-pyridyl, n-6-methyl-2-pyridyl thiourea, n-6-methyl-2-pyridinyl thiourea #, thiourea, n-6-methyl-2-pyridinyl, thiourea,n-6-methyl-2-pyridinyl
PubChem CID 685983
Nombre IUPAC (6-metilpiridin-2-il)tiourea
SMILES CC1=CC=CC(NC(N)=S)=N1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Punto de fusión 193°C to 197°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.23
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.