Learn More
N-(6-metil-2-piridil)-4-hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido, Mikromol™
Código de producto. 30049107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049107 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049107 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0084.210025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(6-metil-2-piridil)-4-hidroxi-2-metil-2H-1,2-benzotiazina-3-carboxamida 1,1-dióxido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(6-Methyl-2-pyridyl)-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
CAS 36392-64-0
Nombres de analitos o componentes N-(6-Methyl-2-pyridyl)-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H15 N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-(6-Methyl-2-pyridyl)-4-hydroxy-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15N3O4S/c1-10-6-5-9-13(17-10)18-16(21)14-15(20)11-7-3-4-8-12(11)24(22,23)19(14)2/h3-9,20H,1-2H3,(H,17,18,21)
SMILES CN1C(=C(O)c2ccccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3cccc(C)n3
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-metil-N-(6-metilpiridin-2-il)-1,1-dioxo-1λ ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 345.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.0783 g/mol