Learn More
N-[6-hidroxi-5-(hidroximetil)hexil]docosanamida, TRC
Código de producto. 30396270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30396270 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30396270 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2464305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]docosanamide
CAS 1353218-55-9
Fórmula molecular C29 H59 N O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-[6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl] Docosanamide
Fórmula InChI InChI=1S/C29H59NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-29(33)30-25-22-21-23-28(26-31)27-32/h28,31-32H,2-27H2,1H3,(H,30,33)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCCC(CO)CO
Nombre IUPAC N-[6-hidroxi-5-(hidroximetil)hexil]docosanamida
Peso molecular (g/mol) 469.784
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.449