Learn More
N-[6-hidroxi-5-(hidroximetil)hexil]docosanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]docosanamide |
| CAS | 1353218-55-9 |
| Fórmula molecular | C29 H59 N O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[6-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl] Docosanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H59NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-29(33)30-25-22-21-23-28(26-31)27-32/h28,31-32H,2-27H2,1H3,(H,30,33) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCCC(CO)CO |
| Nombre IUPAC | N-[6-hidroxi-5-(hidroximetil)hexil]docosanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 469.784 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 469.449 |