Learn More
N-(6-bromohexil)ftalimida, TRC
Código de producto. 30340105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30340105 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30340105 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6778902.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(6-Bromohexyl)phthalimide
CAS 24566-79-8
Fórmula molecular C14H16NO2Br
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2-(6-Bromohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1-Bromo-6-phthalimidohexane, 2-(6-Bromohexyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)isoindole-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(6-Bromohexyl)phthalimide, 6-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)hexyl bromide, 6-Bromohexylphthalimide, 6-Phthalimido-1-bromohexane, N-(6-Bromohexyl)phthalimide, NSC 28852
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16BrNO2/c15-9-5-1-2-6-10-16-13(17)11-7-3-4-8-12(11)14(16)18/h3-4,7-8H,1-2,5-6,9-10H2
SMILES BrCCCCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
Nombre IUPAC 2-(6-bromohexil)isoindol-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 310.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.0364