Learn More
N-(6-Bromohexil)ftalimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466177 100 g 100 g
11446177 5 g 5 g
11456177 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25128.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 24566-79-8 | C14H16BrNO2 | 310.191 g/mol
N-(6-Bromohexyl)phthalimide is used as a pharmaceutical intermediate and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-(6-bromohexil)ftalimida se utiliza como producto intermedio farmacéutico y en síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24566-79-8
Fórmula molecular C14H16BrNO2
Peso molecular (g/mol) 310.191
Número MDL MFCD00023098
Clave InChI OAZFTIPKNPTDIO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 141120
Nombre IUPAC 2-(6-bromohexil)isoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(6-Bromohexyl)phthalimide
Punto de fusión 54°C to 60°C
Punto de ebullición 186°C to 188°C (0.4 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 186875
Sinónimo n-6-bromohexyl phthalimide, 2-6-bromohexyl isoindoline-1,3-dione, n-6-bromohexyl-phthalimide, 2-6-bromohexyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-6-bromohexyl isoindole-1,3-dione, 2-6-bromohexyl-2,3-dihydro-1h-isoindole-1,3-dione, 2-6-bromo-hexyl-isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,2-6-bromohexyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-6-bromohexyl, 6-n-phthalimido hexyl bromide
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.19
Porcentaje de pureza 97%