Learn More
N-[6-[Bis(4-metoxifenil)fenilmetoxi]-5-(hidroximetil)hexil]-3-metil-3H-diazirina-3-propanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[6-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethoxy]-5-(hydroxymethyl)hexyl]-3-methyl-3H-diazirine-3-propanamide |
| CAS | 1516901-03-3 |
| Fórmula molecular | C33 H41 N3 O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H41N3O5/c1-32(35-36-32)21-20-31(38)34-22-8-7-9-25(23-37)24-41-33(26-10-5-4-6-11-26,27-12-16-29(39-2)17-13-27)28-14-18-30(40-3)19-15-28/h4-6,10-19,25,37H,7-9,20-24H2,1-3H3,(H,34,38) |
| SMILES | O=C(NCCCCC(CO)COC(C=1C=CC=CC1)(C2=CC=C(OC)C=C2)C3=CC=C(OC)C=C3)CCC4(N=N4)C |
| Nombre IUPAC | N-(6-(bis(4-metoxifenil)(fenil)metoxi)-5-(hidroximetil)hexil)-3-(3-metil-3H-diazirin-3-il)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 559.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 559.3 |