Learn More
N-(6-Aminohexil)-N'-(4-clorofenil)imidodicarbonimídico Dihidrocloruro de Dramida, TRC
Código de producto. 30133177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133177 250 mg 250 miligramos
30135783 50 mg 50 miligramos
17993085 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133177 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA610050250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165678-61-5
Fórmula molecular C14H25Cl3N6
Peso molecular (g/mol) 383.75
Sinónimo Imidodicarbonimidic diamide, N-(6-aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)-, hydrochloride (1:2), Imidodicarbonimidic diamide, N-(6-aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)-, dihydrochloride (9CI), 1-(6-Aminohexyl)-5-(4-chlorophenyl)biguanide Dihydrochloride
Nombre IUPAC 1-[amino-(4-cloroanilino)metilideno]-2-(6-aminohexil)guanidina
SMILES NCCCCCCNC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=N)=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(6-Aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Dihydrochloride
Nombres de analitos o componentes N-(6-Aminohexyl)-N'-(4-chlorophenyl)imidodicarbonimidic Diamide Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23ClN6/c15-11-5-7-12(8-6-11)20-14(18)21-13(17)19-10-4-2-1-3-9-16/h5-8H,1-4,9-10,16H2,(H5,17,18,19,20,21)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.1206
Porcentaje de pureza >95%