Learn More
Clorhidrato de N-(6-aminohexil)-5-cloro-2-naftalenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide, Hydrochl |
| CAS | 69762-85-2 |
| Fórmula molecular | C16 H21 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-16-7-5-6-13-12-14(8-9-15(13)16)22(20,21)19-11-4-2-1-3-10-18;/h5-9,12,19H,1-4,10-11,18H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCCCCNS(=O)(=O)c1ccc2c(Cl)cccc2c1 |
| Nombre IUPAC | N-(6-aminohexil)-5-cloronaftaleno-2-sulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 377.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.0779 |