Learn More
Clorhidrato de N-(6-aminohexil)-5-cloro-1-naftalenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30327905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327905 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30327905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA610000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(6-Aminohexyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
CAS 61714-27-0
Fórmula molecular C16 H21 Cl N2 O2 S . Cl H
Cantidad 100 mg
Sinónimo W-7 hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21ClN2O2S.ClH/c17-15-9-5-8-14-13(15)7-6-10-16(14)22(20,21)19-12-4-2-1-3-11-18;/h5-10,19H,1-4,11-12,18H2;1H
SMILES Cl.NCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Nombre IUPAC N-(6-aminohexil)-5-cloronaftaleno-1-sulfonamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 377.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.0779