Learn More
Clorhidrato de N-(6-aminohexil)-2-naftalenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(6-Aminohexyl)-2-naphthalenesulfonamide, Hydrochloride |
| CAS | 35517-14-7 |
| Fórmula molecular | C16 H22 N2 O2 S . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22N2O2S.ClH/c17-11-5-1-2-6-12-18-21(19,20)16-10-9-14-7-3-4-8-15(14)13-16;/h3-4,7-10,13,18H,1-2,5-6,11-12,17H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCCCCNS(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | N-(6-aminohexil)naftaleno-2-sulfonamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 342.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.1169 |