Learn More
N-(6-Amino-3-metil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-il)acetamida, TRC
Código de producto. 17964645
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17964645 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 17964645 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61600010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(6-amino-3-methyl-2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)acetamide
CAS 19893-78-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H10 N4 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-(6-Amino-3-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)acetamide, 5-Acetylamino-6-amino-3-methyluracil, N-(4-Amino-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-2,6-dioxo-5-pyrimidinyl)acetamide, 5-acetamido-6-amino-3-methyl-uracil
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N4O3/c1-3(12)9-4-5(8)10-7(14)11(2)6(4)13/h8H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,14)
SMILES CN1C(=O)NC(=C(NC(=O)C)C1=O)N
Nombre IUPAC N-(6-amino-3-metil-2,4-dioxo-1H-pirimidina-5-il)acetamida
Peso molecular (g/mol) 198.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0753
Porcentaje de pureza >95%