Learn More
N-(6-amino-1,3-dimetil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-il)formamida, Mikromol™
Código de producto. 30050355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050355 25 mg 25 miligramos
17967884 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050355 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0176.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-(6-amino-1,3-dimetil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-il)formamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
CAS 7597-60-6
Nombres de analitos o componentes N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H10 N4 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Caffeine Imp. B (EP), Theophylline Imp. C (EP), Theophylline-Ethylenediamine Anhydrous Imp. C (EP), Theophylline USP Related Compound C, Theophylline USP RC C, N-(6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)formamide, Theophylline-Ethylenediamine Imp. C (EP), Theophylline Related Compound C, Caffeine Impurity B, Theophylline Impurity C, Theophylline-Ethylenediamine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N4O3/c1-10-5(8)4(9-3-12)6(13)11(2)7(10)14/h3H,8H2,1-2H3,(H,9,12)
SMILES CN1C(=C(NC=O)C(=O)N(C)C1=O)N
Nombre IUPAC N-(4-amino-1,3-dimetil-2,6-dioxopirimidin-5-il)formamida
Peso molecular (g/mol) 198.18
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198,0753 g/mol