Learn More
N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-5-oxazolidinilo]metil]-acetamida, TRC
Código de producto. 30138485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138485 2.5 g 2.50 g
30011988 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO8701952.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1429334-00-8
Fórmula molecular C16 H19 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 333.34
Sinónimo N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
Nombre IUPAC N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxamorfolina 4-il)fenil]-1,3-oxazolidina-5-il]metilacetamida
SMILES CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O5/c1-11(20)17-8-14-9-19(16(22)24-14)13-4-2-12(3-5-13)18-6-7-23-10-15(18)21/h2-5,14H,6-10H2,1H3,(H,17,20)/t14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1325
Porcentaje de pureza >95%