Learn More
N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-5-oxazolidinil]metil]-2-tiofenocarboxamida (Desclororivaroxabán), Mikromol™
Código de producto. 17983016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17983016 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17983016 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3629.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-5-oxazolidinil]metil]-2-tiofenocarboxamida (Desclororivaroxabán)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide
CAS 1415566-28-7
Nombres de analitos o componentes N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H19 N3 O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide, Rivaroxaban Impurity E
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19N3O5S/c23-17-12-26-8-7-21(17)13-3-5-14(6-4-13)22-11-15(27-19(22)25)10-20-18(24)16-2-1-9-28-16/h1-6,9,15H,7-8,10-12H2,(H,20,24)/t15-/m0/s1
SMILES O=C(NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O)c4cccs4
Nombre IUPAC N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-il)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il]metil]tiofeno-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 401.44
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.1045 g/mol