Learn More
Éster bencílico del ácido N-[(5E)-4-hidroxi-7-oxo-5-octen-1-il]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(5E)-4-Hydroxy-7-oxo-5-octen-1-yl]carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 866488-35-9 |
| Fórmula molecular | C16H21NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[(5E)-4-Hydroxy-7-oxo-5-octen-1-yl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO4/c1-13(18)9-10-15(19)8-5-11-17-16(20)21-12-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,9-10,15,19H,5,8,11-12H2,1H3,(H,17,20)/b10-9+ |
| SMILES | CC(=O)\C=C\C(O)CCCNC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-[(E)-4-hidroxi-7-oxooct-5-enil]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 291.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.1471 |