Learn More
N-563, MedChemExpress
Código de producto. 16495887
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495887 5 mg 5 miligramos
16469706 50 mg 50 miligramos
16454446 100 mg 100 miligramos
16453158 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495887 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100751
MedChemExpress N-563 is an analogue of deoxyspergualin with an immunostimulating activity,it promotes resistance to Candida albicans infection in mice.
N-563 is an analogue of deoxyspergualin with an immunostimulating activity,it promotes resistance to Candida albicans infection in mice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-563
Forma física Solid
CAS 140686-92-6
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H29N5O5
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(NCCC(O)=O)CC(O)CNC(CCCCCCNC(N)=N)=O
Peso molecular (g/mol) 359.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.42
Porcentaje de pureza 98.0%