Learn More
N-(5-metil-3-isoxazolil)bencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(5-Methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 13053-79-7 |
| Fórmula molecular | C10 H10 N2 O3 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O3S/c1-8-7-10(11-15-8)12-16(13,14)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 238.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0412 |