Learn More
N-(5-Metil-1,2-oxazol-3-il)prop-2-enamida, TRC
Código de producto. 30179770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179770 25 mg 25 miligramos
30180099 250 mg 250 miligramos
30180315 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179770 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM10346025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 196403-11-9
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Nombre IUPAC N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)prop-2-enamida
SMILES Cc1onc(NC(=O)C=C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(5-Methyl-1,2-oxazol-3-yl)prop-2-enamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O2/c1-3-7(10)8-6-4-5(2)11-9-6/h3-4H,1H2,2H3,(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0586