Learn More
Éster bencílico del ácido N-[5-(hidroximetil)-2-fenil-1,3-dioxan-5-il]-carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[5-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxan-5-yl]-carbamic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 1125824-87-4 |
| Fórmula molecular | C19H21NO5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-[5-(Hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxan-5-yl]-carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21NO5/c21-12-19(20-18(22)23-11-15-7-3-1-4-8-15)13-24-17(25-14-19)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17,21H,11-14H2,(H,20,22) |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)NC2(CO)COC(C3=CC=CC=C3)OC2 |
| Nombre IUPAC | (5-(hidroximetil)-2-fenil-1,3-dioxan-5-il)carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 343.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.14 |