Learn More
N-(5-Hexinil)ftalimida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15430368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15430368 5 g 5 g
15440368 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15430368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53489.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.30€
    75.65€ / 5 g
    Ahorro 8.65€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6097-08-1 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
6-amino-1-hexyne was prepared from N-(5-Hexynyl)phthalimide which is the starting material. Used in the synthesis of Amino-alkyne.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-amino-1-hexino se preparó a partir de N-(5-hexinil)ftalimida que es el material de partida. Utilizado en la síntesis del amino-alquino.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6097-08-1
Número MDL MFCD00671372
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(5-Hexynyl)phthalimide
Punto de fusión 68°C to 72°C
Fórmula molecular C10H10O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-methoxycinnamic acid, 3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-3-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, trans-3-methoxycinnamic acid, m-methoxycinnamic acid, trans-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-3-methoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-3-methoxyphenyl-, 2e, trans-m-methoxycinnamic acid
Clave InChI LZPNXAULYJPXEH-AATRIKPKSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C=CC(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3-metoxifenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 178.19
PubChem CID 637668
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.26
Porcentaje de pureza 97%