Learn More
N-(5-formilpirimidina-2-il)-N-metilglicina, TRC
Código de producto. 30408081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408081 100 mg
30394434 50 mg
30390740 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF691395100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 915921-77-6
Fórmula molecular C8H9N3O3
Peso molecular (g/mol) 195.17
SMILES CN(CC(=O)O)c1ncc(C=O)cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(5-formylpyrimidin-2-yl)-N-methylglycine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3O3/c1-11(4-7(13)14)8-9-2-6(5-12)3-10-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0644